Documentos Principais
O3125
Sigma-Aldrich
Ouabaína
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1β,3β,5β,11α,14,19-hexa-hidroxicard-20(22)-enolídeo 3-(6-desoxi-α-L-manopiranosídeo), Acocanterina, Estrofantina G
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H44O12 · 8H2O
Número CAS:
Peso molecular:
728.77
Beilstein:
101712
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
plant seeds (Strophantus gratus)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D −31 to −32.5° in H2O(lit.)
Impurezas
~8 mol/mol water
cor
white
pf
260 °C
solubilidade
H2O: 10 mg/mL (cold)
ethanol: 10 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (hot)
ε (coeficiente de extinção)
15.5 at 220 nm in H2O at 1 mM
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
chave InChI
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Informações sobre genes
human ... ATIC(471)
rat ... Atp1b1(25650)
Descrição geral
A ouabaína é um hormônio esteroidal, naturalmente presente em mamíferos.
Aplicação
A ouabaína octa-hidratada foi usada:
  • para determinar o efeito do sal e da amônia no ambiente externo sobre a taxa de atividade de Na+ /K+ em perca prateada (Bydianus bydianus) ou perca dourada (Macquaria ambigua)
  • no compartimento basolateral para induzir o valor basal máximo da corrente de curto-circuito nas células do epitélio pulmonar distal de feto de rato (FDLE)
  • como um inibidor de Na+/K+ ATPase para estudar a relação entre a formação de bolhas e a manutenção dependente de adenosina trifosfato (ATP) da homeostase da membrana plasmática
Ações bioquímicas/fisiológicas
A ouabaína tem seu sítio de ligação específico em proteínas integrais da membrana plasmática. Doenças cardíacas são tratadas usando derivados da ouabaína. Um aumento da produção de ouabaína é observado durante o exercício em seres humanos. Níveis anormalmente altos de ouabaína são evidenciados em insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão. A sinalização da ouabaína afeta os níveis intracelulares de cálcio, que é conhecido por ativar o fator nuclear κB (NFκB).
O glicosídeo cardíaco inibe a Na(+)/K(+) ATPase, regula a transcrição dos genes MDR (aumento, Pgp) e MRP (aumenta MRP1 e diminui o receptor de transporte na fibrose cística, CFTR, ou o canal de Cl- ativado por cAMP), e também altera a localização de MRP1. A resistência à ouabaina está associada ao surgimento de isoformas de Na(+)/K(+) ATPase com baixa afinidade de ligação.
Características e benefícios
Este composto é um produto em destaque para pesquisa em absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME)/toxicologia (Tox). Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque para ADME/Tox. Saiba mais sobre moléculas pequenas bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
Atenção
Soluções aquosas podem ser autoclavadas.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Male sex is associated with a reduced alveolar epithelial sodium transport
Kaltofen T, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0136178-e0136178 (2015)
M Juhaszova et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(5), 1800-1805 (1997-03-04)
Three isoforms (alpha1, alpha2, and alpha3) of the catalytic (alpha) subunit of the plasma membrane (PM) Na+ pump have been identified in the tissues of birds and mammals. These isoforms differ in their affinities for ions and for the Na+
Narakorn Khunweeraphong et al.
Scientific reports, 7(1), 13767-13767 (2017-10-25)
The human ABC transporter ABCG2 (Breast Cancer Resistance Protein, BCRP) is implicated in anticancer resistance, in detoxification across barriers and linked to gout. Here, we generate a novel atomic model of ABCG2 using the crystal structure of ABCG5/G8. Extensive mutagenesis
Juliana Sorraila de Oliveira et al.
Neurotoxicology, 57, 241-250 (2016-11-05)
The present study aimed to investigate the effects of berberine (BRB) on spatial and learning memory, anxiety, acetylcholinesterase activity and cell death in an experimental model of intracerebroventricular streptozotocin (ICV-STZ) induced sporadic Alzheimer's-like dementia. Sixty male Wistar rats were randomly
Gill ATPase activities of silver perch, Bidyanus bidyanus (Mitchell), and golden perch, Macquaria ambigua (Richardson): effects of environmental salt and ammonia
Alam Mostafa and Frankel Theresa L
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 251(1), 118-133 (2006)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox