PHL80207
g-Strophanthin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Acocantherin, Astrobain, Gratibain, Gratus strophanthin, Kombetin, Ouabain
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCC([C@@H]2[C@@]3(C)C[C@@H](O)[C@]4([H])[C@@]5(CO)[C@H](O)C[C@H](O[C@]6([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6O)C[C@@]5(O)CC[C@@]4([H])[C@@]3(O)CC2)=C1
InChI
1S/C29H44O12/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-/m0/s1
chave InChI
LPMXVESGRSUGHW-HBYQJFLCSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)