B3023
Bumetanide
≥98% (TLC), powder, Na⁺/K⁺/Cl⁻ cotransporter inhibitor
Sinônimo(s):
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bumetanide, ≥98%
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
originador
Roche
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
chave InChI
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A1(6557)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox