20979
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
Sample contained in needle (no dead volume)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 86211
agulha C
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
Descrição geral
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
- Rapid injection of minute volumes
- Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
- Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)