Documentos Principais
20733
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22s ga (blunt tip)
Características
Sample contained in needle (no dead volume)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 86200
agulha C
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)