22184-U
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
25 ga (blunt tip)
Características
no dead volume
sample contained in needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 86250
agulha C
70 mm (2.75 in.)
volume
0.5 μL
Descrição geral
- Rapid injection of minute volumes
- Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
- Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)