Documentos Principais
SRP4391
Sigma-Aldrich
SDF-1beta (CXCL12) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cxcl12, Sdf-1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
50-100 ng/mL
peso molecular
~8.5 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Cxcl12(20315)
Descrição geral
Stromal cell-derived factor-1 beta is a stromal derived CXC chemokine. It signals through CXCR4 receptor. Recombinant mouse SDF-1β is an 8.5 kDa protein containing 72 amino acid residues.
forma física
Sterile filtered and lyophilized with no additives. The protein may appear as a haze or film, which is difficult to see at the bottom of the vial.
Reconstituição
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)