Documentos Principais
SML3422
Sigma-Aldrich
Pritelivir
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AIC316, BAY 57-1293, BAY57-1293, N-[5-(Aminosulfonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]-N-methyl-2-[4-(2-pyridinyl)phenyl]acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18N4O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
402.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H18N4O3S2/c1-12-17(27(19,24)25)26-18(21-12)22(2)16(23)11-13-6-8-14(9-7-13)15-5-3-4-10-20-15/h3-10H,11H2,1-2H3,(H2,19,24,25)
chave InChI
IVZKZONQVYTCKC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pritelivir (AIC316; BAY57-1293) is a potent and orally active herpes simplex virus (HSV) helicase-primase inhibitor (IC50 = 30 nM using wt HSV-1F ATPase complex UL5-UL52 & 1 mM ATP) with antiviral efficacy in Vero cultures (replication IC50 = 20 nM against HSV-2G, wt and Acyclovir-resistant HSV-1F; MOI = 0.0025) and in mice in vivo (ED50 = 0.5 mg/kg 3x daily p.o. using HSV-1 Walki or HSV-2 MS), being >28 times more potent than acyclovir and valacyclovir.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3