Documentos Principais
91423
Supelco
N1,N12-Diacetylspermine hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
N,N′-[1,4-Butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis[acetamide] hydrochloride, DAS, N1,N12-Bis(acetyl)spermine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H30N4O2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
286.41 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCCNC(=O)C)CCCCNCCCNC(=O)C
InChI
1S/C14H30N4O2/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
chave InChI
NPDTUDWGJMBVEP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)