01467
N1-Acetylspermine trihydrochloride
≥97.0% (TLC)
Sinônimo(s):
N-[3-({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}amino)propyl]acetamide trihydrochloride
Ensaio
≥97.0% (TLC)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CC(=O)NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C12H28N4O.3ClH/c1-12(17)16-11-5-10-15-8-3-2-7-14-9-4-6-13;;;/h14-15H,2-11,13H2,1H3,(H,16,17);3*1H
chave InChI
QQSPUTBJDXPUCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?