MABT39
Anti-Laminin alpha 5 Antibody, clone 4B12
clone 4B12, from mouse
Sinônimo(s):
laminin, alpha 5, Laminin-15 subunit alpha, laminin alpha-5 chain, Laminin-11 subunit alpha, laminin subunit alpha-5, Laminin-10 subunit alpha, Laminin α5, Lamininα5, Laminin-α5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1λ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMA5(3911)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Laminin alpha 5 in human precancerous colorectal lesion tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human precancerous colorectal lesion tissue
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1