Documentos Principais
932132
Sigma-Aldrich
2PXZ-OXD
≥99% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H24N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
584.62
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
Ensaio:
≥99% (HPLC)
grau:
sublimed grade
solubilidade:
toluene: soluble
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
descrição
3.2 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
perda
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
solubilidade
toluene: soluble
fluorescência
λem 512 nm±10 nm in toluene
Energia orbital
HOMO -5.3 eV 
LUMO -2.1 eV 
λ
291 nM in toluene
in toluene
Absorção UV
λ: 291 nm±5 nm Amax
Aplicação
2PXZ-OXD can be employed in organic light-emitting diodes (OLEDs) as an electron-transport layer, facilitating the efficient injection and transport of negative charges (electrons) from the cathode to the emissive layer. 2PXZ-OXD exhibits good electron mobility and excellent electron-blocking properties, contributing to improved charge transport and overall device performance in OLEDs. Furthermore, 2PXZ-OXD can be utilized in studies such as organic photovoltaic (OPV) devices and organic field-effect transistors (OFETs) due to its electron transport and blocking characteristics.
Use as TADF Green Dopant, with a EQE of 14.9%.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Oxadiazole- and triazole-based highly-efficient thermally activated delayed fluorescence emitters for organic light-emitting diodes.
Lee J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1, 4599-4604 (2013)