932094
TCzTrz
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
9,9′,9"-(5-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)benzene-1,2,3-triyl) tris(9H-carbazole)
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
Triplet Energy:-2.80 eV
S1: 2.96 eV
T1: 2.81 eV
Ensaio
≥99% (HPLC)
energy gap
0.16 eV, delta EST
solubilidade
toluene: soluble
Energia orbital
HOMO -5.40 eV
LUMO -2.18 eV
Absorção UV
λ: 335 nm±5 nm Amax
λ: 375 nm±5 nm Amax
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)