923230
2,4-Spiro-OMeTAD
≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,4-Spiro-OMeTAD, N2,N2′,N7,N7′-Tetrakis(2,4-dimethoxyphenyl)-N2,N2′,N7,N7′-tetraphenyl-9,9′-spirobi[fluorene]-2,2′,7,7′-tetraamine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap 3.2 eV
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubilidade
chloroform: soluble
Energia orbital
HOMO -5.24 eV
LUMO -2.08 eV
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC(OC)=CC=C1N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C4C(C5(C(C=C(N(C6=C(OC)C=C(OC)C=C6)C7=CC=CC=C7)C=C8)=C8C9=C5C=C(N(C%10=CC=C(OC)C=C%10OC)C%11=CC=CC=C%11)C=C9)C%12=C4C=CC(N(C%13=C(OC)C=C(OC)C=C%13)C%14=CC=CC=C%14)=C%12)=C3
chave InChI
WOFKCKQGJWGUFS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)