915181
Cesium bromide
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Sinônimo(s):
Cesium monobromide
About This Item
linha de produto
AnhydroBeads™
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
solid
tamanho de partícula
-10 mesh
pf
636 °C (lit.)
densidade
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3