913804
Tin(II) iodide
AnhydroBeads™, 99.99% trace metals basis, (Perovskite grade)
Sinônimo(s):
Stannous iodide, Tin diiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
tamanho de partícula
-10 mesh
p.e.
714 °C (lit.)
pf
320 °C (lit.)
densidade
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)