926213
TADF Blue m-ACSO2
≥95%
Sinônimo(s):
10,10′-(Sulfonylbis(3,1-phenylene))bis(9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine), m-ACSO2, TADF with no host
About This Item
Produtos recomendados
descrição
PL: 473 nm (film)
delta EST: 0.07 eV
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
lacuna da banda
3.1 eV
cor
pale yellow
solubilidade
THF: soluble
toluene: soluble
fluorescência
(blue) (light)
Energia orbital
HOMO -5.36 eV
LUMO -2.26 eV
Aplicação
Bright, deep blue and stable emitters for OLEDs are grand challenge on OLED design at the moment. In this context, our m-ACSO2 is a promising TADF as solution-processable TADF blue emitter without the need of a host with a singlet–triplet energy gap (ΔEST) of 0.07 eV.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)