932159
t-DABNA
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,12-Di-tert-butyl-5,9-bis(4-(tert-butyl)phenyl)-5,9-dihydro-5,9-diaza-13b-boranaphtho[3,2,1-de]anthracene
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
lacuna da banda
2.7 eV, HOMO-LUMO gap
energy gap
0.17 eV, delta EST
temperatura de transição
transition temp 418.7 °C (Td by TGA)
solubilidade
methylene chloride: soluble
λmax
445 nm in dichloromethane
Energia orbital
HOMO -5.72 eV
LUMO -3.02 eV
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)