751464
Bis[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N](picolinato)iridium(III)
97%
Sinônimo(s):
F2Irpic, FIrpic
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
330-335 °C
Energia orbital
HOMO 5.8 eV
LUMO 2.9 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/p-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](OC(=O)c3ccccn3)c4cc(F)cc(F)c4-c5ccccn5
InChI
1S/2C11H6F2N.C6H5NO2.Ir/c2*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h2*1-4,6-7H;1-4H,(H,8,9);/q;;;+1/p-1
chave InChI
CTOBHCLNNFAQNN-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)