Documentos Principais
682594
Sigma-Aldrich
Tris[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N]iridium(III)
96%
Sinônimo(s):
Ir(Fppy)3, Tris[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H18F6IrN3
Número CAS:
Peso molecular:
762.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
Formulário
powder
λmax
347 nm
fluorescência
λem 480 nm in chloroform
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
chave InChI
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
OLED triplet emitter (blue).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study