932744
Tris[2-(p-tolyl)pyridine]iridium(III)
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ir(p-Me-ppy)3 , Ir(mppy)3
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
perda
0.5% TGA, >330°C (weight loss)
solubilidade
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
λmax
287 nm±5 nm in dichloromethane
373 nm±5 nm in dichloromethane
fluorescência
λem 514 nm±10 nm in dichloromethane
Energia orbital
HOMO 5.6 eV
LUMO 3.0 eV
cadeia de caracteres SMILES
[Ir](c5c(ccc(c5)C)c6ncccc6)(c3c(ccc(c3)C)c4ncccc4)c1c(ccc(c1)C)c2ncccc2
InChI
1S/3C12H10N.Ir/c3*1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12;/h3*2-7,9H,1H3;
chave InChI
OJLAFZLERCHWGI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
932744-250MG |