Documentos Principais
805416
Sigma-Aldrich
5H-Pyrido[3,2-b]indole
Sinônimo(s):
δ-Carboline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
209-214 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1(C=CC=C2)=C2C(N=CC=C3)=C3N1
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-5-9-8(4-1)11-10(13-9)6-3-7-12-11/h1-7,13H
chave InChI
NSBVOLBUJPCPFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Novel aromatic amine compound for organic electroluminescent device, illuminating device and display.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)