Documentos Principais
932140
Sigma-Aldrich
PXZ-DPS
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
10,10′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(10H-phenoxazine)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H24N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
580.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
energy gap
0.08 eV (delta EST)
descrição
2.8 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
perda
0.5% TGA, > 220 °C (weight loss)
solubilidade
toluene: soluble
fluorescência
λem 507 nm±10 nm (PL)
Energia orbital
HOMO - 5.59 eV 
LUMO - 2.79 eV 
Aplicação
Dopant for Green TADF OLED, with a EQE of 17.5%.
PXZ-DPS can serve as an emitter or host material in OLEDs. Its unique molecular structure and photophysical properties contribute to efficient light emission and good device performance. It can be used as a donor material or incorporated in the active layer of organic photovoltaics (OPVs) devices. It can also be utilized in studies for the development of fluorescent chemosensors for detecting specific analytes or ions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)