Key Documents
932736
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
DPTPCz, Host
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H22N4
Número CAS:
Peso molecular:
474.55
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
temperatura de transição
transition temp 86 °C (Tg)
solubilidade
2-methyltetrahydrofuran: soluble
ethyl acetate: soluble
λmax
305 nm±5 nm in ethyl acetate
353 nm±5 nm in ethyl acetate
fluorescência
λem 416 nm±10 nm in ethyl acetate
Energia orbital
HOMO 5.7 eV 
LUMO 2.8 eV 
Aplicação
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine, also known as DPTPCz, is used as host/TADF material in organic electronics. It is solution-processable, and quite popular for electroluminescent device, and other optoelectronic device, such as displays (OLED).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)