930164
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate, 1.2 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w), battery grade
Sinônimo(s):
1.2 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w)
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
chave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Bone,Teeth, Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)