Documentos Principais
AB19027
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ADAM 17
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
A disintegrin and metalloproteinase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17 (tumor necrosis factor, alpha,converting enzyme), CD156b antigen, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADAM17(6868)
Descrição geral
A ADAM17, também conhecida como TNF-alfa Convertase, ou TACE, foi clonada pela primeira vez a partir de células epiteliais humanas. O fator de necrose tumoral alfa é uma citocina pró-inflamatória e contribui para uma variedade de respostas a doenças inflamatórias e morte celular programada. O TNF-alfa é sintetizado como um precursor ligado à membrana do tipo II de 26 kDa que é clivado por uma convertase para gerar o TNF-alfa maduro de 17K secretado. A proteína da enzima conversora de TNF-alfa (TACE) foi recentemente purificada e os cDNAs de TACE humano e de camundongo foram clonados por vários grupos separadamente (1-3). As proteínas ADAM são estruturalmente semelhantes, com uma sequência de sinal, domínio de metaloprotease (inativo em alguns ADAMs), domínio de desintegrina, domínio rico em cisteína, repetição semelhante a EGF, transmembrana tipo I e um domínio citoplasmático. Um membro da família das metaloproteinases contendo domínios semelhantes à desintegrina (ADAMs), a ADAM17 é conhecida por processar o trímero alfa do TNF a partir do precursor ligado à membrana para a forma solúvel. A ADAM17 contém o motivo canônico de metaloproteinase de zinco HExxHxxxxxH e demonstrou ser proteoliticamente ativo, clivando o precursor de TNF, bem como o receptor p75 de TNF, proteína precursora mieloide, proteína de placa amiloide, L selectina e TGF alfa, tornando s ADAM17 uma "sheddase". Relatos mostraram que a expressão de ADAM17 em amostras de tumores de mama humanos é um indicador de mau prognóstico.
Especificidade
A TACE é uma desintegrina metaloproteinase ligada à membrana. A ADAM 17 também processa outras proteínas da superfície celular, incluindo o receptor de TNF, o TGF alfa, a molécula de adesão da L-selectina e a clivagem alfa do precursor da proteína amiloide (APP) (4,5). O mRNA de ADAM 17 é expresso em uma variedade de tecidos humanos e murinos.
Imunogênio
Criado contra um peptídeo correspondente aos aminoácidos 807-823 do TACE humano (1,2). Essa sequência difere daquela de TACE de camundongo e rato em um aminoácido.(3).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Detecte ADAM 17 usando esse anticorpo anti-ADAM 17 validado para uso em Western Blot e imunocitoquímica.
Subcategoria de pesquisa
MMPs e TIMPs
Western blot:
Foi utilizada diluição de 1:500-1:2.000 de um lote anterior. O lisado de células inteiras HeLa ou Jurkat pode ser usado como controle positivo e podem ser detectadas bandas de 80 a 130 kDa, que podem representar proteína madura, precursor e TACE glicosilada.
Imunocitoquímica:
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Rotineiramente avaliada por imunocitoquímica em células A431.
Análise imunocitoquímica: Análise fluorescente confolcal de A431 usando anticorpo policlonal de coelho anti-ADAM 17.
Descrição-alvo
80 a 130 kDa
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão com PBS contendo 0,02% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C em alíquotas não diluídas a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio:
Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Lisado de células humanas - célula inteira (linhagem celular MDA-MB231)
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
RECK modulates Notch signaling during cortical neurogenesis by regulating ADAM10 activity.
Teruyuki Muraguchi, Yujiro Takegami, Toshiyuki Ohtsuka, Shunsuke Kitajima et al.
Nature Neuroscience null
The TNF alpha converting enzyme (TACE/ADAM17) is expressed in the atherosclerotic lesions of apolipoprotein E-deficient mice: possible contribution to elevated plasma levels of soluble TNF alpha receptors.
Matthias Canault, Franck Peiretti, Francis Kopp, Bernadette Bonardo, Marie-France Bonzi et al.
Atherosclerosis null
Jordi Guillen-Marti et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 13(11-12), 4432-4443 (2009-04-29)
Incisional hernia is a common and important complication of laparotomies. Epidemiological studies allude to an underlying biological cause, at least in a subset of population. Interest has mainly focused on abnormal collagen metabolism. However, the role played by other determinants
5-HT2A receptor induces ERK phosphorylation and proliferation through ADAM-17 tumor necrosis factor-alpha-converting enzyme (TACE) activation and heparin-bound epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF) shedding in mesangial cells.
Gooz, M; Gooz, P; Luttrell, LM; Raymond, JR
The Journal of Biological Chemistry null
Expression analysis of ADAM17 during mouse eye development.
Saadettin Sel,Thomas Kalinski,Isabelle Enssen,Maja Kaiser,Norbert Nass,Stefanie Trau et al.
Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger : Official Organ of the Anatomische Gesellschaft null