Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A3608
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
New Zealand origin
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
pH
7
~7 (7 % (w/v) in H2O)
solubilidade
water: slightly soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa protein consisting of three domains with two subdomains under each. It is a α-helical, globular and non-glycosylated protein. It belongs to the serum albumins family. It has 17-disulfide bonds. Albumin is the most abundant plasma protein in humans.
Aplicação
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component in chromatin immunoprecipitation (ChIP IP) buffer
  • in combination with electrospun polystyrene (ESPS) fiber mats for fluorescence microscopy
  • as a component of blocking solution and immobilzation studies
  • as a component in phosphate buffer saline (PBS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones and fatty acids. High levels of albumin is associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Derived from New Zealand source serum
Prepared using heat shock fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
An Interleukin-23-Interleukin-22 Axis Regulates Intestinal Microbial Homeostasis to Protect from Diet-Induced Atherosclerosis
Fatkhullina AR, et al.
Immunity, 49(5), 943-957 (2018)
Micro-chromatin Immunoprecipation (mu ChIP) Protocol for Real-time PCR Analysis of a Limited Amount of Cells
Gillotin S and Guillemot F
Bio-protocol, 6(12), 18-23 (2016)
Rapid multiplex microfiber-based immunoassay for anti-MERS-CoV antibody detection
Hoy CFO, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 100304-100304 (2019)
Structural changes during the unfolding of Bovine serum albumin in the presence of urea: A small-angle neutron scattering study
Das A, et al.
Pramana, 63(2), 363-368 (2004)
Bovine serum albumin interactions with metal complexes
Topalua T, et al.
Clujul Medical (1957), 87(4), 215-215 (2014)