Documentos Principais
A9085
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
concentração
<25 ng/mg IgG
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Impurezas
IgG free
≤25 ng/mg protein IgG
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
Blue tongue virus, none detected
Vesicular Statitis virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa protein consisting of three domains with two subdomains under each. It is a α-helical, globular and non-glycosylated protein. BSA belongs to the serum albumins family. It has 17-disulfide bonds.
Aplicação
Bovine Serum Albumin has been used in:
  • the washing of the rabbit tissue sections in immunofluorescence microscopy
  • incubation of red blood cells (RBC) for flow cytometry analysis
  • as a component of Hanks′ balanced salt solution with Ca2+ and Mg2+ (HBSS++) for eosin-5-maleimide staining and RBC washing in magnetic circular dichroism measurements
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones and fatty acids. It is used as a blocking agent in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for preventing non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter plates. It is a crucial component of the cell culture media and favors embryonic stem cells (hESC) differentiation. BSA shares structural features with human serum albumin. Its high solubility, low cost and purity and interaction with surfactant is exploited in cosmetic and pharmaceutical industry.
Características e benefícios
  • Essentially IgG free (immunoglobulin-free)
  • Heat shock fractionated
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Prepared using heat shock fractionation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Prenatal Exposure to Vinclozolin Disrupts Selective Aspects of the Gonadotrophin-Releasing Hormone Neuronal System of the Rabbit
Wadas BC, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 22(6), 518-526 (2010)
C4d Deposits on the Surface of Red Blood Cells in Trauma Patients and Interferes with their Function
Muroya T, et al.
Critical Care Medicine, 42(5), e364-e364 (2014)
Javier Encinar Del Dedo et al.
Developmental cell, 43(5), 588-602 (2017-11-28)
Oxysterol binding protein-related proteins (ORPs) are conserved lipid binding polypeptides, enriched at ER contacts sites. ORPs promote non-vesicular lipid transport and work as lipid sensors in the context of many cellular tasks, but the determinants of their distinct localization and
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
Ghosh S and Dey J
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
Edoardo Longo et al.
International journal of pharmaceutics, 480(1-2), 84-91 (2015-01-18)
Synchrotron radiation circular dichroism (SRCD) is a powerful tool for photo-stability assessment of proteins. Recently our research has been interested in applying SRCD to develop screening methodologies for accelerated photo-stability assessment of monoclonal antibody formulations. Despite it was proven to