Documentos Principais
A2934
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
Impurezas
essentially globulin free
≤1 ng/mg endotoxin
pH
5.2
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular non-glycosylated protein that encompasses structurally distinct domains (I, II, and III) with two sub-domains, A and B within each domain. Structurally, BSA is an α-helical protein with 17 cysteine residues.
Aplicação
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of the minimal liquid medium to culture Porphyromonas gingivalis strains
  • as a standard protein to quantify microsomes homogenate using Bradford method
  • as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of fecal lactoferrin
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine Serum Albumin (BSA) is widely used in drugs and antibody delivery. It also finds applications in nanoparticle preparations and is useful in targeting tumor tissues. BSA is non-immunogenic and non-toxic. It also shows binding with metal ions.
Características e benefícios
  • Low endotoxin
  • Essentially globulin-free
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Prepared using heat shock fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Keitarou Saiki et al.
Journal of oral biosciences, 62(4), 315-321 (2020-09-17)
Porphyromonas gingivalis is one of the etiologic agents of chronic periodontitis. Our previous study showed that the use of minimal media for P. gingivalis allowed to isolate novel inhibitors of P. gingivalis growth. However, growth of P. gingivalis in minimal media was not
Nancy Machorro-Rojas et al.
Molecular medicine reports, 20(3), 2083-2090 (2019-07-02)
The intestinal epithelium is a monolayer of cells arranged side‑by‑side and connected by tight junction (TJ) proteins expressed at the apical extreme of the paracellular membrane. This layer prevents stress‑induced inflammatory responses, thus helping to maintain gut barrier function and
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Ignacio Izeddin et al.
PloS one, 6(1), e15611-e15611 (2011-01-26)
The actin cytoskeleton of dendritic spines plays a key role in morphological aspects of synaptic plasticity. The detailed analysis of the spine structure and dynamics in live neurons, however, has been hampered by the diffraction-limited resolution of conventional fluorescence microscopy.