Key Documents
A3803
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.005% Fatty acids
perda
≤5.0%, Loss on drying
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
adequação
suitable for ELISA applications (as diluent)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
A albumina sérica bovina (BSA) é uma proteína solúvel em água de 66,4 kDa, composta por 583 aminoácidos. Ela possui uma única cadeia polipeptídica com três domínios homólogos formados por seis α-hélices. Dependendo do pH, ela sofre isomerização conformacional reversível. A estrutura nativa da proteína se torna reativa e flexível com o aquecimento. A BSA foi usada como uma proteína modelo em várias aplicações, inclusive procedimentos de imunodiagnóstico, meios de cultura celular e química clínica. As albuminas séricas facilitam a distribuição e a eficácia de medicamentos mantendo a pressão arterial osmótica.
Aplicação
A albumina sérica bovina foi usada:
  • para impedir a adsorção inespecífica de matrizes de fibrina a placas para cultura de tecidos
  • como um componente no preparo de gotículas de albumina
  • como suplemento no meio L-15 para aumentar o número de espermatogônias sem aumentar o crescimento de células somáticas
  • como uma proteína padrão para avaliar as isotermas de adsorção de óxido metálico
Entre suas muitas aplicações, a BSA é um transportador de ácidos graxos (AG). Assim, quando a BSA é usada em aplicações como cultura celular, é importante exercer controle sobre AG′s específicos para cultura celular, porque determinados ácidos graxos podem afetar diferentes linhagens celulares de diversas formas. Para controlar o teor de ácidos graxos na cultura celular, a BSA livre de ácidos graxos é útil para os pesquisadores prepararem ácidos graxos específicos para as suas linhagens celulares. A BSA livre de ácidos graxos também permite a otimização e a maximização dos sítios de ligação para adição de AG′s específicos a serem usados na cultura celular. O uso de BSA livre de AG também diminui a preocupação com ácidos graxos endógenos que podem estar presentes na BSA não livre de AG.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Fracionado por choque térmico
  • Essencialmente livre de ácidos graxos
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Preparado usando fracionamento por choque térmico Purificado adicionalmente para reduzir o teor de ácidos graxos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ninette Genster et al.
Scientific reports, 7(1), 3852-3852 (2017-06-22)
Ficolins are a family of pattern recognition molecules that are capable of activating the lectin pathway of complement. A limited number of reports have demonstrated a protective role of ficolins in animal models of infection. In addition, an immune modulatory
Marie Christou-Kent et al.
EMBO molecular medicine, 10(5) (2018-04-18)
The genetic causes of oocyte meiotic deficiency (OMD), a form of primary infertility characterised by the production of immature oocytes, remain largely unexplored. Using whole exome sequencing, we found that 26% of a cohort of 23 subjects with OMD harboured
Ov D Slayden et al.
Contraception, 94(5), 521-526 (2016-10-25)
Intrauterine administration of polidocanol foam (PF) can create fallopian tube occlusion in nonhuman primates. The objective of this study was to determine if PF-induced tubal obstructions contain collagen in the extracellular matrix. We compared tissue samples of the intramural fallopian
Initial investigation of acoustic droplet vaporization for occlusion in canine kidney
Zhang M, et al.
Ultrasound in Medicine & Biology, 36(10), 1691-1703 (2010)
Improved in vitro culture conditions to enhance the survival, mitotic activity, and transplantability of rainbow trout type a spermatogonia
Shikina S and Yoshizaki G
Biology of Reproduction, 83(2), 268-276 (2010)
Artigos
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.