Key Documents
A9430
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
microbiological culture: suitable
Impurezas
≤1.0 EU/mg endotoxin
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Aplicação
This A9430 BSA product has been used in various systems and studies, including:
  • HK-2 cells: Ishola, D.A., Jr. et al., Kidney International, 70, 724-731 (2006).
  • Mice:
For vasoconstriction studies: Szczepaniak, W.S. et al., Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol., 299(1), L137-L145 (2010)
For studies of protein overload nephropathy:
a) Chang, A.M. et al., Nephrol. Dial. Transplant., 27, 1330-1343 (2012)
b) Wong, D.W.L. et al., Cell Death Dis., 7, e2155 (2016).
For protein overload related to resistance to loop diuretics: Zhuang, Y., Jia, Z., et al., Oncotarget, 8(44), 75808-75821 (2017).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Prepared using heat shock fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Björn Hartleben et al.
PloS one, 7(5), e36705-e36705 (2012-05-16)
The kidney filter represents a unique assembly of podocyte epithelial cells that tightly enwrap the glomerular capillaries with their complex foot process network. While deficiency of the polarity proteins Crumbs and aPKC result in impaired podocyte foot process architecture, the
Alexandria J Hammond et al.
PLoS pathogens, 17(4), e1009158-e1009158 (2021-04-06)
Binding of Streptococcus pneumoniae (Spn) to nasal mucus leads to entrapment and clearance via mucociliary activity during colonization. To identify Spn factors allowing for evasion of mucus binding, we used a solid-phase adherence assay with immobilized mucus of human and
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Ignacio Izeddin et al.
PloS one, 6(1), e15611-e15611 (2011-01-26)
The actin cytoskeleton of dendritic spines plays a key role in morphological aspects of synaptic plasticity. The detailed analysis of the spine structure and dynamics in live neurons, however, has been hampered by the diffraction-limited resolution of conventional fluorescence microscopy.
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive