Documentos Principais
A9543
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥98%
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Impurezas
≤1.0 EU/mg endotoxin
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Aplicação
This A9543 BSA product has been used in various systems, including:
  • NRK-52E rat kidney epithelioid cells: Ochiai, H. et al., J. Virol., 67(11), 6811-6814 (1993)
  • Neonatal porcine pancreatic islets: Ellis, C.E. et al., Islets, 5(5), 216-225 (2013)
  • Mouse:
Lee, D. et al., Am. J. Physiol. Renal Physiol., 304(7), F1009-F1019 (2013)
Girbl, T. et al., Immunity, 49(6), 1062-1076.e6 (2018)
  • iPSC cell line: Martin, H.C. et al., Science, 362(6419), 1161-1164 (2018).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Heat shock fractionated
  • Low endotoxin
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Prepared using heat shock fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Natalia Reglero-Real et al.
Immunity, 54(9), 1989-2004 (2021-08-08)
The migration of neutrophils from the blood circulation to sites of infection or injury is a key immune response and requires the breaching of endothelial cells (ECs) that line the inner aspect of blood vessels. Unregulated neutrophil transendothelial cell migration
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Ignacio Izeddin et al.
PloS one, 6(1), e15611-e15611 (2011-01-26)
The actin cytoskeleton of dendritic spines plays a key role in morphological aspects of synaptic plasticity. The detailed analysis of the spine structure and dynamics in live neurons, however, has been hampered by the diffraction-limited resolution of conventional fluorescence microscopy.
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a