A9431
Ancymidol
suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
reducymol, thritone, α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)(C2CC2)c3cncnc3
InChI
1S/C15H16N2O2/c1-19-14-6-4-12(5-7-14)15(18,11-2-3-11)13-8-16-10-17-9-13/h4-11,18H,2-3H2,1H3
chave InChI
HUTDUHSNJYTCAR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.