Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
A9056
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤5.0% Loss on drying
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
Microbiological test (pass)
VSV virus, none detected
growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium (Suitable for)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Serum albumin is a reliable prognostic indicator for liver disease. Oxidative damage of albumin is associated with advanced liver disease.
Aplicação
Bovine Serum Albumin has been used as a supplement in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM). It has also been used in immunostaining of cell arrays.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Adequação
Suitable for growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Prepared using heat shock fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Holger Erfle et al.
Nature protocols, 2(2), 392-399 (2007-04-05)
Here, we describe a robust protocol for the reverse transfection of cells on small interfering (siRNA) arrays, which, in combination with multi-channel immunofluorescence or time-lapse microscopy, is suitable for genome-wide RNA interference (RNAi) screens in intact human cells. The automatic
Oxidative damage of albumin in advanced liver disease
Oettl K, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1782(7-8), 469-473 (2008)
The role of fresh cow's milk in iron deficiency: I. Albumin turnover in infants with iron deficiency anemia
Woodruff C W and Clark J L
American Journal of Diseases of Children, 124(1), 18-23 (1972)
K K Piotrowska-Tomala et al.
Domestic animal endocrinology, 52, 90-99 (2015-05-04)
The aim of the study was to determine the effects of lipopolysaccharide (LPS), tumor necrosis factor alpha (TNF), interleukin-1-alpha (IL-1α), and nitric oxide donor (NONOate) on both in vivo and in vitro secretion of prostaglandin (PG)E2, PGF2α, leukotriene (LT)B4, and
António Galvão et al.
Mediators of inflammation, 2014, 682193-682193 (2014-08-16)
Metabolic hormones have been associated with reproductive function modulation. Thus, the aim of this study was: (i) to characterize the immunolocalization, mRNA and protein levels of leptin (LEP), Ghrelin (GHR) and respective receptors LEPR and Ghr-R1A, throughout luteal phase; and