MABE952
Anti-Histone H3.1 Antibody
rat monoclonal, 1D4F2
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Histone H3.1 Antibody, clone 1D4F2, clone 1D4F2, 1 mg/mL, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4F2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Histone H3.1 in NIH/3T3 cells (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Histone H3.1 in C2C12 cells (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Histone H3.1 (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Chromatin Immunoprecipitation Sequencing Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Histone H3.1 (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H3.1 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1