ABE154
Anti-Histone H3.1/H3.2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Immunprecipitation: A representative lot detected Histone H3.2 in mouse Embryonic Stem cell lysates (Elsasser, S. Graduate Thesis (http://hdl.handle.net/10209/440), Laboratory of Prof. David Allis, Rockefeller University).
Chromatin Immunoprecipitation Sequencing: A representative lot detected Histone H3.1/H3.2 in mouse Embryonic Stem cell lysates (Elsasser, S. Graduate Thesis (http://hdl.handle.net/10209/440), Laboratory of Prof. David Allis, Rockefeller University).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected Histone H3.1 and H3.2 in 10 μg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1