Documentos Principais
09-838
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3.3 (H3-3A,H3-3B) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Histone H3.3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo anti-histona H.3, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Descrição geral
A histona H3 é uma das cinco principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H3 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com estrutura de ′colar de contas′. A cauda N-terminal da histona H3 se projeta do centro do nucleossomo globular e pode sofrer vários tipos diferentes de modificações epigenéticas que influenciam os processos celulares. Essas modificações incluem a ligação covalente de grupos metila ou acetila aos aminoácidos lisina e arginina e a fosforilação de serina ou treonina. A variante H3.3 das histonas geralmente é enriquecida em cromatina ativa.
Especificidade
Espera-se ampla reatividade cruzada entre espécies com base em 100% de homologia de sequência.
Imunogênio
Péptideo linear conjugado com KLH correspondente à Histona H3.3 humana.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Um lote representativo foi utilizado por um laboratório independente para detectar Histona H3.3 em células HeLa.
Imagem cortesia de Simon Elsässer do Laboratório David Allis′, Rockefeller University, Nova York.
Análise de imunoprecipitação da cromatina: Um lote representativo foi usado por um laboratório independente em ChIP.
Imagem cortesia de Simon Elsässer do Laboratório David Allis′, Rockefeller University, Nova York.
Análise de dot blot: um lote representativo foi usado por um laboratório independente em DB.
Relatado por Simon Elsässer, Laboratório do Dr. David Allis, Rockefeller University, Nova York.
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Use o anticorpo anti-histona H3.3 (anticorpo policlonal de coelho) validado em WB, ICC, DB, ChIP para detectar a histona H3.3, também conhecida como histona H3.3.
Qualidade
Avaliado por Western blot em extrato ácido de HeLa.
Análise de Western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou Histona H3.3 em 10 µg de extrato ácido HeLa.
Descrição-alvo
Aproximadamente 17 kDa observado
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Extrato ácido de células HeLa
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
The octamer is the major form of CENP-A nucleosomes at human centromeres.
Hasson, D; Panchenko, T; Salimian, KJ; Salman, MU; Sekulic, N; Alonso, A; Warburton, PE; Black, BE
Nature Structural and Molecular Biology null
Egr-1 induces DARPP-32 expression in striatal medium spiny neurons via a conserved intragenic element.
Keilani, S; Chandwani, S; Dolios, G; Bogush, A; Beck, H; Hatzopoulos, AK; Rao, GN; Thomas et al.
The Journal of Neuroscience null
Transcription-coupled recruitment of human CHD1 and CHD2 influences chromatin accessibility and histone H3 and H3.3 occupancy at active chromatin regions.
Siggens, L; Cordeddu, L; Ronnerblad, M; Lennartsson, A; Ekwall, K
Epigenetics & Chromatin null
DAXX-dependent supply of soluble (H3.3-H4) dimers to PML bodies pending deposition into chromatin.
Delbarre, E; Ivanauskiene, K; Kuntziger, T; Collas, P
Genome Research null
Alyshia Newhart et al.
The Journal of biological chemistry, 288(27), 19882-19899 (2013-05-22)
Unlike the core histones, which are incorporated into nucleosomes concomitant with DNA replication, histone H3.3 is synthesized throughout the cell cycle and utilized for replication-independent (RI) chromatin assembly. The RI incorporation of H3.3 into nucleosomes is highly conserved and occurs