Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
06-755
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3.1t (H3-4) Antibody
UPSTATE®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo anti-histona H3, 0.5 mg/mL, Upstate®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Descrição geral
A histona H3, também conhecida como histona H3.1t, H3/t, H3t ou H3/g, e codificada pelo gene HIST3H3/H3Ft, é um dos componentes principais do nucleossomo. O nucleossomo é um octâmero de histona contendo duas moléculas de H2A, H2B, H3 e H4 montadas em um heterotetrâmero H3-H4 e dois heterodímeros H2A-H2B. Os nucleossomos envolvem e compactam o DNA na cromatina, limitando a acessibilidade do DNA às máquinas celulares que requerem o DNA como modelo. As histonas, portanto, desempenham um papel central na regulação da transcrição, reparo de DNA, replicação de DNA e estabilidade cromossômica. A acessibilidade do DNA é regulada através de um conjunto complexo de modificações pós-tradução das histonas, também chamado de código das histonas, e remodelação de nucleossomos. O octâmero envolve aproximadamente 147 pb de DNA. Um marcador nuclear clássico, uma nova expressão é observada durante a fase S do ciclo celular. A histona H3 é frequentemente acetilada e/ou metilada várias vezes. Mudanças no estado de metilação ou acetilação da histona H3, juntamente com modificações semelhantes nas histonas irmãs, são um aspecto chave da expressão e regulação do gene epigenético.
Especificidade
Espera-se ampla reatividade cruzada entre espécies baseada na semelhança de sequências.
Este anticorpo reconhece histona H3 na terminação N.
Imunogênio
Epítopo: extremidade N
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à terminação N da histona H3 humana.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou histona H3 em células HeLa
Análise de imunoprecipitação: 10 µg de um lote representativo de histona H3 imunoprecipitada a partir de 500 µg de extrato ácido HeLa. A amostra imunoprecipitada foi então submetida a Western blot usando 0,5 µg/ml do mesmo anticorpo.
Imunoprecipitação de cromatina: um lote representativo de um laboratório independente imunoprecipitou histona H3 da cromatina vegetal (Ng, D. W., et al. (2006). Plant Cell. 18(1):119-132.).
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
O anticorpo anti-histona H3 é um anticorpo policlonal de coelho para a detecção de histona H3, também conhecida como histona 3-H3 & e foi validado em ChIP, ICC & WB.
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliada por Western blot em extratos nucleares de HeLa.
Análise de Western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectaram histona H3 em 10 µg de extrato ácido de HeLa.
Descrição-alvo
Aproximadamente 17 kDa observado
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Extrato ácido de células HeLa
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Downregulation of Cdc6 and pre-replication complexes in response to methionine stress in breast cancer cells.
Booher, K; Lin, DW; Borrego, SL; Kaiser, P
Cell Cycle null
Pygo2 regulates histone gene expression and H3 K56 acetylation in human mammary epithelial cells.
Gu, B; Watanabe, K; Dai, X
Cell Cycle null
Hui Nian et al.
Carcinogenesis, 30(8), 1416-1423 (2009-06-17)
Methylselenocysteine (MSC) and selenomethionine (SM) are two organoselenium compounds receiving interest for their potential anticancer properties. These compounds can be converted to beta-methylselenopyruvate (MSP) and alpha-keto-gamma-methylselenobutyrate (KMSB), alpha-keto acid metabolites that share structural features with the histone deacetylase (HDAC) inhibitor
The many faces of histone lysine methylation.
Lachner, Monika and Jenuwein, Thomas
Current Opinion in Cell Biology, 14, 286-298 (2002)
SDG714, a histone H3K9 methyltransferase, is involved in Tos17 DNA methylation and transposition in rice.
Ding, Y; Wang, X; Su, L; Zhai, J; Cao, S; Zhang, D; Liu, C; Bi, Y; Qian, Q; Cheng, Z; Chu, C; Cao, X
Plant Cell null