MAB3422
Anti-Histone Antibody, clone H11-4
clone H11-4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-Histone antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H11-4, monoclonal
reatividade de espécies
hamster, bovine, opossum, rat, human, Xenopus
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H2AC21(317772)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
1:500 dilution of a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
A 1-5 µg/mL concentration of a previous lot was used on Immunocytochemistry.
Immunohistochemistry:
A 1-5 μg/mL concentration of a previous lot was used on Immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
The Iyophilized antibody is stable at 2–8°C. Store the reconstituted antibody in aliquots at -15 to -25°C for up to 12 months.Repeated freezing and thawing should be avoided.
Nota de análise
All tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2