05-858
Anti-Histone H4 Antibody, pan, clone 62-141-13, rabbit monoclonal
clone 62-141-13, Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H4, Histone H4, H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
62-141-13, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:250-1:4,000 serial dilutions of a previous lot were incubated with histone peptides containing various unmodified peptides spanning the amino-terminus of Histone H4 conjugated to Luminex microspheres. The antibody recognized both modified and unmodified peptides (See Figure B Page 2).
Chromatin Immunoprecipitation:
An independent laboratory used a previous lot of this antibody in chromatin immunoprecipitation (Issac, C., 2006).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:30,000-1:100,000 dilution of this lot detected unmodified recombinant Histone H4 protein (Catalog # 14-412) and Histone H4 in acid extracts from both untreated HeLa cells and cells treated with sodium butyrate (hyper-acetylated) or colcemid (hyper-phosphorylated)
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Acid extracts from both untreated HeLa cells and cells treated with sodium butyrate (hyper-acetylated) or colcemid (hyper-phosphorylated).
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1