04-858
Anti-Histone H4 Antibody, pan, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 62-141-13, Upstate®
Sinônimo(s):
H4, Histone H4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
62-141-13, monoclonal
reatividade de espécies
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:100,000 dilution of a previous lot detected unmodified recombinant Histone H4 protein (Catalog # 14-412) and Histone H4 in acid extracts from both untreated HeLa cells and cells treated with sodium butyrate (hyper-acetylated) or colcemid (hyper-phosphorylated) (Figure B).
Chromatin Immunoprecipitation:
An independent laboratory used a previous lot of this antibody in chromatin immunoprecipitation (Issac, C., 2006).
Multiplexing:
Serial dilutions of a previous lot were incubated with histone peptides containing various unmodified peptides spanning the aminoterminus of Histone H4 conjugated to Luminex® microspheres. The antibody recognized both modified and unmodified peptides.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Recombinant Histone H4 (Catalog # 14-412) or HeLa cell acid extract.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1