07-108
Anti-Histone H4 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... H4C1(617905)
frog ... H4C1(549623)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.1-0.5 μg/mL of this lot detected Histone H4 in acid extracts of HeLa cells treated with or without 5 mM sodium butyrate. This lot did not cross react with Histone H2A, Histone H2B or Histone H3.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell extract.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1