G6916
Anti-GADD153 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CHOP-10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 29 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using Hela human cell
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:400 using whole cell extract of HEK-293 over-expressing GADD 153.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDIT3(1649)
rat ... Ddit3(29467)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- nuclear and cytoplasmic fractions extracted from rat insulinoma (INS) cells to study CHOP Expression in response to ER stress
- whole cell lysates prepared from ER stress induced rat pancreatic tissues
- whole cell lysates prepared from ER stress induced pancreatic insulin-producing cells
It is suitable for immunocytochemistry at a working concentration of 5-10μg/mL using Hela human cell and microarray. It is also suitable for western blotting at a working dilution of 1:200-1:400 using whole cell extract of HEK-293 over-expressing GADD 153.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?