06-935
Anti-Estrogen Receptor α Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
ER-alpha, Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Tested applications
- Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected Estrogen Receptor in human stomach, human uterine cancer, human breast cancer and human cervical cancer tissue sections.
- Immunoprecipitation Analysis: 4 µg from a representative lot immunoprecipitated Estrogen Receptor in MCF-7 cell lysate.
- Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Estrogen Receptor in MCF-7 cells.
- Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user. "
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1