Documentos Principais
AB3786
Sigma-Aldrich
Anti-SFTPC Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
proSP-C
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo anti-prosurfactante proteína C (proSP-C), serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O surfactante pulmonar é uma mistura complexa de fosfolipídios e proteínas secretadas pelas células epiteliais das vias aéreas (células tipo II) nos alvéolos que reduz a tensão superficial na interface ar-líquido alveolar, proporcionando estabilidade alveolar necessária para a ventilação normal. Quatro proteínas distintas isoladas do surfactante pulmonar são denominadas proteínas surfactantes A, B, C e D. SP A (28 - 36 kDa) e SP D (43 kDa) são proteínas colagenosas de ligação a carboidratos, enquanto SP B (8 - 9 kDa) e SP C (4 kDa) são proteínas hidrofóbicas não colágenas. SP C é um fragmento de uma proteína precursora muito maior de 21 kDa. O precursor contém uma região extremamente hidrofóbica de 34 aminoácidos que compreende a maior parte do SP C maduro e um domínio único de polivalina.
Especificidade
Espera-se reatividade cruzada com humanos.
Reage fortemente com proSP-C de humanos e camundongos. Imunoprecipita a pró-proteína de 21 kDa, bem como os intermediários de processamento de M.W. 26 kDa, 21 kDa, 16 kDa e 14 kDa. A pré-incubação do anti-soro com a proteína de fusão resulta na ablação da imunocoloração. Em tecido humano imunocolora células alveolares do Tipo II no pulmão normal. O anticorpo também reconhece a forma aberrante de proSP-C (péptideo de 6-12 kDa) encontrada no LBA e em material de proteinose alveolar em seções de amostras pulmonares de pacientes humanos com deficiência hereditária de SP-B. Em tecido de camundongo imunocolora células alveolares do Tipo II no pulmão normal.
Imunogênio
Proteína recombinante com etiqueta GST correspondente à região N-terminal da Prosurfactante Proteína C (proSP-C) humana.
Aplicação
  • Análise de Western blot: Uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou a Prosurfactante Proteína C (proSP-C) em lisado de tecido pulmonar de camundongo e fragmento de Prosurfactante Proteína C de fusão GST.
  • Análise por ELISA: Uma diluição de 1:50.000 de um lote representativo detectou o fragmento de Prosurfactante Proteína C de fusão GST.
  • Análise imuno-histoquímica (parafina): Uma diluição de 1:2.000 de um lote representativo detectou a Prosurfactante Proteína C (proSP-C) em seções de tecido pulmonar de camundongo.
  • Observação: As diluições ideais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final, pois as amostras e as condições experimentais podem variar.
Categoria de pesquisa
Metabolismo
Este anticorpo policlonal de coelho anti-prosurfactante proteína C (proSP-C), Cat. Nº. AB3786, é testado para uso em Western Blotting, Imunohistoquímica (Parafina) e ELISA, para a detecção da Prosurfactante Proteína C (proSP-C).
Subcategoria de pesquisa
Íon & Canais transportadores
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido pulmonar de rato. Análise de Western blot: Uma diluição de 1:500 deste anticorpo detectou a Prosurfactante Proteína C (proSP-C) em lisado de tecido pulmonar de rato.
Descrição-alvo
20 kDa observados. 21 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
Ligação
Substitui: 07-647
forma física
Anticorpo policlonal de coelho em soro com 0,05% de azida sódica.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável a -20ºC em alíquotas não diluídas por até 12 meses após a data de recebimento. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Nota de análise
Controle
Células epiteliais de pulmão de camundongo.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Nadeeja Wijesekara et al.
The Journal of biological chemistry, 285(44), 33623-33631 (2010-08-17)
The functional impact of adiponectin on pancreatic beta cells is so far poorly understood. Although adiponectin receptors (AdipoR1/2) were identified, their involvement in adiponectin-induced signaling and other molecules involved is not clearly defined. Therefore, we investigated the role of adiponectin
Christian C Hofer et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 308(7), L628-L638 (2015-01-18)
Influenza viruses cause acute respiratory disease of great importance to public health. Alveolar type II (ATII) respiratory epithelial cells are central to normal lung function and are a site of influenza A virus replication in the distal lung. However, the
Mad2-induced chromosome instability leads to lung tumour relapse after oncogene withdrawal.
Rocio Sotillo,Juan-Manuel Schvartzman,Nicholas D Socci,Robert Benezra
Nature null
Julia A Paxson et al.
PloS one, 6(8), e23232-e23232 (2011-09-14)
While aging leads to a reduction in the capacity for regeneration after pneumonectomy (PNX) in most mammals, this biological phenomenon has not been characterized over the lifetime of mice. We measured the age-specific (3, 9, 24 month) effects of PNX
Oliver Delgado et al.
PloS one, 6(7), e22023-e22023 (2011-07-16)
While the adult murine lung utilizes multiple compartmentally restricted progenitor cells during homeostasis and repair, much less is known about the progenitor cells from the human lung. Translating the murine stem cell model to humans is hindered by anatomical differences