AB15858
Anti-Aquaporin 5 Antibody
1 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
AQP5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Aqp5(11830)
rat ... Aqp5(25241)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from independent laboratories detected Aquaporin 5 in various paraformaldehyde fixed tissues (see references).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Aquaporin 5 in 10 µg of rat salivary gland tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Nota de análise
Tested on Rat Salivary Gland Lysate
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1