178615
Anti-Aquaporin 5 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-AQP5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-10 µg/ml)
Immunofluorescence (2-20 µg/ml)
Immunohistochemistry (2-20 µg/ml)
Embalagem
Advertência
Nota de análise
Epithelial cells
Outras notas
Raina, S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 1908.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1