Key Documents
05-717
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor A2a de adenosina, clone 7F6-G5-A2
clone 7F6-G5-A2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor subtype A2a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F6-G5-A2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADORA2A(135)
Descrição geral
Os receptores de adenosina são uma classe de receptores purinérgicos acoplados à proteína G com a adenosina como ligante endógeno, que mediam diversos processos fisiológicos específicos ao subtipo de receptor, incluindo frequência cardíaca, tônus da musculatura lisa, agregação plaquetária, inflamação, crescimento e morte celular, bem como neurotransmissão. A atividade do receptor de adenosina A2A é mediada pelas proteínas G que ativam a adenilil ciclase. Ela é abundante nos gânglios basais, vasculatura e plaquetas, além de ser um alvo importante da cafeína. O receptor de adenosina A2A-R contribui para a sobrevivência dos neurônios motores por meio da transativação do receptor de tirosina quinase TrkB e pode sugerir uma nova estratégia para uso deste mecanismo em doenças neurodegenerativas.
Especificidade
Este anticorpo reconhece o receptor de adenosina A2A, Mr 43 kDa.
Também foi relatada reatividade cruzada com porco da índia.
Imunogênio
Receptor A2A recombinante humano de comprimento total com cauda 6His. Epítopo mapeado em SQPLPGER na terceira alça intracelular. Clone 7F6-G5-A2.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica: 1 μg/ml de um lote anterior detectou o receptor de adenosina A2A em cortes do corpo estriado do cérebro de camundongos fixados em paraformaldeído. Não detectado em camundongos nocaute para o receptor de adenosina A2A.
Análise por FACS: foi relatado por um laboratório independente que um lote anterior deste anticorpo detectou receptor de adenosina A2A em células HEK293 transfectadas (Koshiba, M., 1999).
O anticorpo antirreceptor de adenosina A2A, clone 7F6-G5-A2, é um anticorpo contra o receptor de adenosina A2A, clone 7F6-G5-A2, para uso em FC, IH e WB.
Subcategoria de pesquisa
Metabolismo de neurofilamentos e neurônios
Marcadores neuronais e gliais
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
Rotineiramente avaliado por imuno-histoquímica.
Análise de western blot:
uma diluição de 1:1000–1:5000 deste lote de anticorpo detectou o receptor de adenosina A2A em células HEK293 que expressam quimeras do receptor de A1/A2A canino (Rosin, D.L., 1998).
Descrição-alvo
Aprox. 43 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG2ak monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
M Koshiba et al.
Molecular pharmacology, 55(3), 614-624 (1999-03-03)
Signaling through A2A adenosine receptors (A2AR) regulates T lymphocyte expansion and modulates T cell receptor (TCR)-mediated effector functions in vitro. To understand the role of A2ARs in the regulation of immune response, we investigated the expression levels of this receptor
Deficits in endogenous adenosine formation by ecto-5'-nucleotidase/CD73 impair neuromuscular transmission and immune competence in experimental autoimmune myasthenia gravis.
Oliveira, L; Correia, A; Cristina Costa, A; Guerra-Gomes, S; Ferreirinha et al.
Mediators of Inflammation null
Overexpression of Adenosine A2A Receptors in Rats: Effects on Depression, Locomotion, and Anxiety.
Coelho, JE; Alves, P; Canas, PM; Valadas, JS; Shmidt, T; Batalha, VL; Ferreira et al.
Frontiers in Psychiatry null
Ultrastructural localization of adenosine A2A receptors suggests multiple cellular sites for modulation of GABAergic neurons in rat striatum.
Hettinger, B D, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 431, 331-346 (2001)
Adenosine A2A receptor in the monkey basal ganglia: Ultrastructural localization and colocalization with the metabotropic glutamate receptor 5 in the striatum.
James W Bogenpohl,Stefanie L Ritter,Randy A Hall,Yoland Smith
The Journal of Comparative Neurology null