Documentos Principais
AB1587P
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor A1 de adenosina
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, sheep, guinea pig, pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134)
Especificidade
Reconhece o receptor A1 de adenosina (A1R). Reconhece as bandas de 79 kDa e 39 kDa das membranas corticais de ratos, suínos e cordeiros. A banda de 79 kDa pode ser convertida na banda de 39 kDa por tratamento com agonista ou antagonista, e pode representar um dímero do A1R.
Imunogênio
Sequência de aminoácidos que corresponde ao 3º domínio extracelular (aminoácidos 163-176, GEPVIKCEFEKVIS) do gene A1R de rato.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica: 10-50 μg/ml em cortes de tecido congelado. Recomenda-se uma leve fixação. de ácido pícrico 0,2% a 2% {Cooke, HJ (1999) AJP Gastrointest Fígado Physiol 276: 4516-4626}
Imunocitoquímica: Caufield, 2003. Fixação leve com PFA a 2% por 5-10 minutos — fixações longas diminuem a intensidade da coloração.
Western blot: 1-10 μg/ml (técnica de quimioluminescência): Preparados de membrana são recomendados para intensificar os sinais {Smith et al (2001) Biochem Pharmacology 61:237-244} Concentrações mais altas do anticorpo podem ser necessárias se a detecção calorimétrica ou um diluente de anticorpos à base de leite forem usados.
ELISA: 1:10.000-1:50.000 (50-100 ng de peptídeo A1R (Número do catálogo: AG289)/poço)
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antirreceptor A1 de adenosina detecta o nível do receptor A1 de adenosina e foi publicado e validado para uso em ELISA, IC, IH e WB.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
Ritmo circadiano e sono
Descrição-alvo
79 kDa e 39 kDa
forma física
Imunoglobulina purificada por afinidade. Líquida em PBS com BSA 0,1%.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a –20 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Cátia Vieira et al.
Mediators of inflammation, 2014, 254640-254640 (2014-09-12)
Purinergic signalling is remarkably plastic during gastrointestinal inflammation. Thus, selective drugs targeting the "purinome" may be helpful for inflammatory gastrointestinal diseases. The myenteric neuromuscular transmission of healthy individuals is fine-tuned and controlled by adenosine acting on A(2A) excitatory receptors. Here
Orexin neurons of the hypothalamus express adenosine A1 receptors.
Mahesh M Thakkar, Stuart Winston, Robert W McCarley
Brain Research null
L C Mahan et al.
Molecular pharmacology, 40(1), 1-7 (1991-07-11)
We have used the polymerase chain reaction technique to selectively amplify guanine nucleotide-binding regulatory protein (G protein)-coupled receptor cDNA sequences from rat striatal mRNA, using sets of highly degenerate primers derived from transmembrane sequences of previously cloned G protein-coupled receptors.
F Ciruela et al.
Journal of neuroscience research, 42(6), 818-828 (1995-12-15)
The A1 adenosine receptor from pig brain cortex has been identified by means of two antipeptide antibodies against two domains of the receptor molecule: PC/10 antiserum was raised against a part of the third intracellular loop, and PC/20 antiserum was
Patrycja Bolewska et al.
Neuroscience journal, 2019, 5950818-5950818 (2019-07-06)
There is an excellent correlation between the age when alcohol consumption begins and the likelihood of lifelong problems with alcohol abuse. Alcohol use often begins in adolescence, a time marked by brain development and maturation of numerous brain systems. Rats