Documentos Principais
F4680
Sigma-Aldrich
Meio de montagem aquoso Fluoromount
liquid
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Meio de montagem aquoso Fluoromount, for use with fluorescent dye-stained tissues
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
clear
adequação
suitable for fluorescence
suitable for immunohistochemistry
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Descrição geral
Fluoromount é um meio de montagem à base aquosa, semelhante ao gel Mountä, para uso com lamínulas para preservar tecidos corados com corantes fluorescentes. Esse produto é compatível com a marcação de FITC, ficoeritrina, ficocianina e aloficocianina. No entanto, também pode ser usado com outros marcadores fluorescentes, como Texas RedÒe rodamina. Após o uso, o meio pode ser facilmente removido mergulhando as lâminas em água deionizada.
Aplicação
O meio de montagem aquoso Fluoromount foi usado para montar:
  • lamínulas em lâminas para exames microscópicos de imunofluorescência de células PC12 e HeLa
  • neurônios hipocampais para estudos com microscópio confocal
  • cortes cerebrais para coloração por imunofluorescência
Informações legais
Fluoromount is a trademark of Diagnostic BioSystems, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Aquatex® (aqueous mounting agent) for microscopy
Sigma-Aldrich
1.08562
Aquatex®
Entellan™ rapid mounting medium for microscopy
Sigma-Aldrich
1.07960
Entellan
FluorSave Reagent
Millipore
345789
FluorSave Reagent
Judit Fazekas-Singer et al.
Oncotarget, 8(47), 83128-83141 (2017-11-16)
Due to large homology of human and canine EGFR, dogs suffering from spontaneous EGFR+ cancer can be considered as ideal translational models. Thereby, novel immunotherapeutic compounds can be developed for both human and veterinary patients. This study describes the radiolabeling
David Fast et al.
mBio, 9(4) (2018-08-02)
Adult Drosophila melanogaster raised in the absence of symbiotic bacteria have fewer intestinal stem cell divisions and a longer life span than their conventionally reared counterparts. However, we do not know if increased stem cell divisions are essential for symbiont-dependent
The role of chaperone-mediated autophagy in huntingtin degradation
Qi L, et al.
Testing, 7(10), e46834-e46834 (2012)
Kyle J Martin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(51), 14769-14774 (2016-12-09)
Teeth and denticles belong to a specialized class of mineralizing epithelial appendages called odontodes. Although homology of oral teeth in jawed vertebrates is well supported, the evolutionary origin of teeth and their relationship with other odontode types is less clear.
Biophysics of microchannel-enabled neuron-electrode interfaces
Wang L, et al.
Journal of Neural Engineering, 9(2), 026010-026010 (2012)
Artigos
Cell and Organelle Labeling